Learn More
Thermo Scientific™ Microviales de vidrio de recuperación total de 1,5 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de recuperación total de 1,5 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PSV9-CHV1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17885194
  • 88.43€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elija los microviales de vidrio de recuperación total con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, rendimiento de nivel 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Disponible en vidrio transparente y ámbar, este microvial de recuperación total de una sola pieza tiene un volumen residual muy bajo gracias a un depósito interior especialmente profundo y estrecho que recoge el líquido en la base, de modo que los muestreadores automáticos compatibles puedan recoger todo menos 1-2 μl de muestra mientras cuentan con un volumen total de muestra de 1,2 ml y un volumen residual de 1 μl. Las dimensiones exteriores de estos viales son 12 x 32 mm. Estos viales de rendimiento de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Features
  • Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility
  • Meets all requirements of US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Seal with 9 mm screw caps and septa
  • Buy in bulk for greater savings
Performance Level 3 Vials – for High Performance Applications
  • Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
  • Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass (HRAM) instruments
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART vials are dimensionally verified
  • Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
  • Uniform and defect-free
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clear Glass
9 mm
Recuperación total
1.4 mL
Specification Certified
No
100
1 μL
SureSTART nivel 3
32 mm
Total Recovery Screw Thread Vial
1 mL