Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17323883 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
N.° por paquete:
100/paquete
1000/pack
1000/paquete
5000/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17323883
Brand: Thermo Scientific™ 6ASV101T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Nuestros viales con espacio de cabeza con tapón de rosca son una novedad en un campo dominado por el cuello para encapsular. Proporcionan una solución cómoda y lista para usar que no requiere herramientas de encapsulado o desencapsulado. Se trata de viales de rendimiento de nivel 2, que garantizan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas GC y MS de cuadrupolo simple o triple. Los viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 18 mm para sellar este vial
  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 10 mL
Nivel Level 2
N.° por paquete 1000/paquete
Tamaño de la abertura (métrico) 18 mm
Volumen residual (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Altura (métrico) 46 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 8 mL
Vis mere Vis mindre
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.