Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los tapones de rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
15.90€ - 1357.07€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Tamaño del tapón | 11 mm |
Código de producto | Marca | Septo | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17353773
|
Thermo Scientific™
6ACC11RT1 |
Silicona roja/PTFE transparente | 60 shore |
18.93€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17363773
|
Thermo Scientific™
6ACC11RT1F |
Silicona roja/PTFE transparente | 60 shore |
854.45€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17373773
|
Thermo Scientific™
6ACC11RT1T |
Silicona roja/PTFE transparente | 60 shore |
179.89€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17383773
|
Thermo Scientific™
6ACC11ST1 |
Silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore |
30.07€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17393773
|
Thermo Scientific™
6ACC11ST1F |
Silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore |
1357.07€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17303783
|
Thermo Scientific™
6ACC11ST1T |
Silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore |
285.70€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
18234594
|
Thermo Scientific™
6ACC11NR1 |
Natural Red Rubber/PTFE | 60 Shore |
15.90€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
18284584
|
Thermo Scientific™
6ACC11NR1G |
Natural Red Rubber/PTFE | 60 Shore |
25.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
18244594
|
Thermo Scientific
6ACC11NR1R |
Natural Red Rubber/PTFE | 60 Shore |
25.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
18264594
|
Thermo Scientific™
6ACC11NR1B |
Natural Red Rubber/PTFE | 60 Shore |
25.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
18224594
|
Thermo Scientific™
6ACC11NR1Y |
Natural Red Rubber/PTFE | 60 Shore |
25.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Utilice los tapones para encapsular de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 11 mm, incluidos nuestros viales para encapsular de vidrio de 2 ml SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de aluminio con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Aluminio | |
SureSTART nivel 2 | |
1 mm | |
11 mm |