Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice tapones de rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales para capsular con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
36.76€ - 88.00€
Especificaciones
Color | Plata |
---|---|
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Código de producto | Marca | Septo | Material | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Material | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17323933
|
Thermo Scientific™
6PCC11ST101 |
Silicona azul/PTFE transparente; suave | Aluminio | 45 shore |
71.29€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17333933
|
Thermo Scientific™
6PCC11TST |
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Aluminio | 54 shore |
36.76€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17373933
|
Thermo Scientific™
6PCCMST101X |
Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando | Acero magnético | 45 shore |
88.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17885184
|
Thermo Scientific™
6PCCMST15 |
White Silicone/Red PTFE | Magnetic Steel | 57 Shore |
39.78€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
18264584
|
Thermo Scientific™
6PCC11ST101X |
Silicone/PTFE pre-slit | Aluminum, Silicone, PTFE |
80.02€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Utilice tapones de capsular de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de capsular que tengan una abertura de 11 mm, incluidos nuestros viales de capsular de vidrio de SureSTART y microviales de capsular de vidrio de 2 ml para muestras de <2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de aluminio y acero magnético con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Plata | |
SureSTART nivel 3 | |
1 mm |