Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17835174 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Septo:
Caucho natural/TEF transparente
PTFE virgen blanco
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/poliimida roja
Silicona roja/PTFE transparente
Dureza:
45 shore
53 shore
55 shore
60 shore
Cantidad:
1000/paq.
5000/paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 17835174
Marca: Thermo Scientific™ 6ARC11RRT1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales a presión con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones a presión de 11 mm  Thermo Scientific™ SureSTART™  con viales a presión  con una abertura de 11 mm, incluidos  nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART  (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones de presión incluyen septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Red/Clear
Color Azul
Material Polyethylene
Septo Silicona roja/PTFE transparente
Nivel Level 2
Dureza 60 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad Paquete de 100
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo Snap Cap
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Snap Cap Vial