Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 13 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 13 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
28.66€ - 64.61€
Especificaciones
Línea de productos | SureSTART Level 2 |
---|---|
Grosor (métrico) | 1.5 mm |
Certificaciones/conformidad | Specification Certified |
Tamaño del tapón | 13 mm |
Código de producto | Marca | Septo | Color | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Color | Dureza | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17313863
|
Thermo Scientific™
6ASC13ST15 |
Silicona blanca/PTFE rojo | Negro | 45 shore |
51.23€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17324043
|
Thermo Scientific™
6PSC13STS15W |
Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Blanco | 45 shore |
64.61€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17845234
|
Thermo Scientific™
6ASC13-CTP |
PE Foam/Beige PTFE | White | 75 Shore |
28.66€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice los tapones a presión de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con una abertura de 13 mm, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza de rosca de vidrio de 4 ml SureSTART (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE multiusos diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
SureSTART Level 2 | |
1.5 mm | |
Specification Certified | |
13 mm |