Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps with screw vials that have a 15 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASC15-CTP
33.63 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17835234
  • 37.78€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
White
PE Foam/Blue PTFE
SureSTART nivel 2
Screw Cap
Screw Thread Vial
Polypropylene
75 Shore
Specification Certified
15 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.
    Promo Code: 24134
    Expires2025-03-31
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications >