Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Utilice viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 1, para el análisis de cromatografía diario. Están certificados para la especificación y cumplen los requisitos de la farmacopea.
Marca: Thermo Scientific™ CHCV11-10PT
Detalles adicionales : Peso : 2.57640kg
Descripción
Utilice los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC y HPLC/UHPLC. Estos viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Elija entre vidrio transparente y ámbar. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y JPN. Selle estos viales para capsular con tapones y septos de aluminio de 11 mm mediante una herramienta de engarzado manual o electrónica.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Cómodo parche de escritura en los viales
- Adecuado para aplicaciones de GC y HPLC/UHPLC
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, fluorescencia, ELSD, FID, NPD y ECD
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
170 μl | |
SureSTART nivel 1 | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
Sí | |
Tapones de rosca de aluminio y septos de 11 mm |
11 mm | |
Fondo plano | |
2 mL | |
32 mm | |
Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 1 | |
1,5 mL |