Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Elija los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ 6ACV11-2PT
Detalles adicionales : Peso : 2.85280kg
Descripción
Elija los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice estos viales para aplicaciones de control de calidad/control de calidad rutinarias, donde los niveles de analito se pueden alcanzar o se aproximan al nivel de detección del método. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
- Disponibles en vidrio transparente y ámbar
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilice tapones de rosca de 11 mm y septos para sellar estos viales
- Utilice las pinzas de engarce y desengarce electrónicas o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón de rosca
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante dos ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio ámbar | |
11 mm | |
Base plana | |
2 mL | |
32 mm | |
Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 | |
1,5 mL |
1000/paquete | |
170 µl | |
SureSTART nivel 2 | |
Tapón para encapsular | |
Certificación de especificación | |
Sí |