Learn More
Thermo Scientific™ 
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17323923 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de la base:
Fondo plano
Vial con inserto, cónico
Volumen total (métrico):
0,4 mL
1,5 mL
Cantidad:
1000/caja
5000/caja
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 17323923
Marca: Thermo Scientific™ 6ESV91PPT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis HPLC diario de muestras de < 2 ml.
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos microviales de plástico transparente de 2 ml con tapones de rosca tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
  • Vial con una sola onda
  • Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
  • No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Material Polipropileno transparente
Volumen (métrico) 2 mL
Nivel Level 1
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Volumen residual (métrico) 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 1,5 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 1000/caja
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Microvial de plástico de rosca de 2 ml, nivel 1
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1 mL
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca y septos de 9 mm