Learn More
Thermo Scientific™
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Utilícelos microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis diario de muestras de < 2 ml con disolventes polares o mezclas de agua y disolventes polares.
21.17€ - 1055.51€
Especificaciones
Material | Polipropileno transparente |
---|---|
Tamaño de la abertura (métrico) | 11 mm |
Línea de productos | SureSTART nivel 1 |
Tipo de tapón | Tapón a presión |
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Volumen residual (métrico) | Volumen total (métrico) | Volume (Metric) Usable | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen residual (métrico) | Volumen total (métrico) | Volume (Metric) Usable | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17383903
|
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPC |
4 μl | 0,3 mL | 0,2 mL | Vial con inserto, cónico |
21.17€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17393903
|
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPCF |
4 μl | 0,3 mL | 0,2 mL | Vial con inserto, cónico |
954.98€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17303913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPCT |
4 μl | 0,3 mL | 0,2 mL | Vial con inserto, cónico |
201.05€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17313913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPC |
6 μl | 0,8 mL | 0,6 mL | Vial con inserto, cónico |
21.17€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17323913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPCF |
6 μl | 0,8 mL | 0,6 mL | Vial con inserto, cónico |
954.98€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17333913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPCT |
6 μl | 0,8 mL | 0,6 mL | Vial con inserto, cónico |
201.05€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17343913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFB |
8 µl | 1 mL | 0,8 mL | Vial de inserción, fondo plano |
23.39€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17353913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFBF |
80 µl | 1 mL | 0,8 mL | Vial de inserción, fondo plano |
1055.51€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17363913
|
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFBT |
80 µl | 1 mL | 0,8 mL | Vial de inserción, fondo plano |
222.22€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos viales a presión de 2 ml de plástico transparente tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones a presión de 11 mm para sellar estos viales a presión.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
- Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
- No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Polipropileno transparente | |
SureSTART nivel 1 | |
32 mm | |
Microvial de plástico a presión de 2 ml, nivel 1 | |
Tapones y septos a presión de 11 mm |
11 mm | |
Tapón a presión | |
Certificación de especificación | |
No |