Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 20 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASV20EPA-1
73.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17855174
  • 78.74€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clear Glass
0.8 mL
SureSTART nivel 2
85 mm
Screw Thread Vial
18 mL
18 mm
Base plana
20 mL
EPA Certified
No
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >