Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. p-7237205 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer
RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace
N.° por paquete:
100/paquete
1000/paquete
5000/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) N.° por paquete unitSize
17393793 Transparente Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 100/paquete paquete de 100
17303803 Transparente Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 5000/paquete paquete de 5000
17313803 Transparente Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 1000/paquete paquete de 1000
17323803 Transparente RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 100/paquete paquete de 100
17333803 Transparente RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 5000/paquete paquete de 5000
17343803 Transparente RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 1000/paquete paquete de 1000
17353803 Ámbar Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 100/paquete paquete de 100
17363803 Ámbar Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 5000/paquete paquete de 5000
17373803 Ámbar Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer 1000/paquete paquete de 1000
9 options
Código de producto. 17393793
Marca: Thermo Scientific™ 6ACV201PE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Utilice los viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Los viales de rendimiento de nivel 2 garantizan datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Estos viales cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 20 mm para sellar este vial
  • Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 20 mL
Nivel Level 2
N.° por paquete 100/paquete
Tamaño de la abertura (métrico) 20 mm
Volumen residual (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 20 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 18 mL
Para utilizar con (equipo) Instrumentos GC con espacio de cabeza PerkinElmer
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Vial para capsular con espacio de cabeza de 20 ml, nivel 2