Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
55.78€ - 5528.83€
Especificaciones
Nivel | Level 2 |
---|---|
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | para encapsular, nivel 2 |
Código de producto | Marca | Septo | Material | Dureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Material | Dureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17313783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-PFT |
Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado | Aluminio | 50 shore | 100 Pk. |
103.47€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17323783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-PFTF |
Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado | Aluminio | 50 shore | 5000 Pk. | N/A | ||||||
17333783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-PFTT |
Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado | Aluminio | 50 shore | 1000 Pk. |
982.93€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17343783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-ST1 |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio | 45 shore | 100 Pk. |
66.68€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17353783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-ST1F |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio | 45 shore | 5000 Pk. |
3008.87€
paquete de 5000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17363783
|
Thermo Scientific™
6ACC20-ST1T |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio | 45 shore | 1000 Pk. |
640.23€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17343833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-ST3 |
Silicona azul/PTFE transparente; suave | Acero magnético | 40 shore | 100 Pk. |
126.46€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17353833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-ST3F |
Silicona azul/PTFE transparente; suave | Acero magnético | 40 shore | 5000 Pk. | N/A | ||||||
17363833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-ST3T |
Silicona azul/PTFE transparente; suave | Acero magnético | 40 shore | 1000 Pk. |
1201.37€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17373833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-STH |
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | Acero magnético | 55 shore | 100 Pk. |
102.32€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17383833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-STHF |
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | Acero magnético | 55 shore | 5000 Pk. |
4617.07€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17393833
|
Thermo Scientific™
6AMCC20-STHT |
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | Acero magnético | 55 shore | 1000 Pk. |
972.03€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17303843
|
Thermo Scientific™
6APRCC20-ST1 |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio/liberación de presión | 45 shore | 100 Pk. |
55.78€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17313843
|
Thermo Scientific™
6APRCC20-ST1F |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio/liberación de presión | 45 shore | 5000 Pk. |
2490.11€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17323843
|
Thermo Scientific™
6APRCC20-ST1T |
Silicona blanca/PTFE beige | Aluminio/liberación de presión | 45 shore | 1000 Pk. |
524.23€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 10 y 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Los tapones con tecnología de liberación de presión se dividirán para permitir la liberación segura de las altas presiones internas del vial. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Característica de los tapones de rosca de 20 mm SureSTART de nivel 2:
• Diseño de tapón de liberación de presión: El tapón tiene un anillo perforado que se abre si el septo es empujado hacia arriba por una alta presión interna. De este modo la junta se libera para permitir que la presión se libere de forma segura.
• Septos Pharmafix moldeados: Estos septos se componen de una zona central dura de PTFE integrada en una cubierta exterior y superior de un elastómero de butilo más blando.
• Septos de alta temperatura: Una formulación de silicona especializada permite calentar estos septos a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente o se liberen vapores volátiles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Level 2 | |
3 mm | |
para encapsular, nivel 2 | |
Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm |
SureSTART nivel 2 | |
Certificación de especificación | |
20 mm |