Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
45.98€ - 5965.87€
Especificaciones
Color Clear
Línea de productos SureSTART nivel 3
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Estilo de la base Material Volume (Metric) Usable Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de la base Material Volume (Metric) Usable Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17303983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME03C1SP
Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 100/Pk.
102.51€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17953611
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME03C1SPG
Cónicos Borosilicate Glass 0.25 mL 100/Pk.
125.92€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17313983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME03C1SPF
Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 5000/Pk.
4617.07€
paquete de 5000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17323983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME03C1SPT
Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 1000/Pk.
972.03€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17333983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME03C1SSP
Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 100/Pk.
132.21€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17343983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME03C1SSPF
Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 5000/Pk.
5965.87€
paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17353983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME03C1SSPT
Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 1000/Pk.
1255.99€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17363983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME04C1
Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 100/Pk.
45.98€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17373983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME04C1F
Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 5000/Pk.
2075.08€
paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17383983
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME04C1T
Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 1000/Pk.
436.86€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17393983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME05F1
Base plana Vidrio transparente 0,45 mL 500/Pk.
58.60€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17895184
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME04CPR1
Precision Point Conical Glass 0.35 mL 100/Pk.
57.90€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17845204
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PME05FS1
Base plana Silanized Glass 0.45 mL 500/Pk.
156.08€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clear
SureSTART nivel 3
Certificación de especificación
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3