Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts in 2 mL vials when analyzing small sample sizes containing analytes that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PCV8-02C1G
49.23 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17895224
  • 51.46€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Glass
170 μl
SureSTART nivel 3
32 mm
GOLD-Grade Glass Insert
0.2 mL
8 mm
Cónicos
0.2 mL
Specification Certified
No
Vials (Level 3, 2 mL)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications >