Learn More
Thermo Scientific™ Microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión SureSTART™ para muestras de <2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Utilice los microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 6PRV11-15VF
Detalles adicionales : Peso : 13.31240kg
Descripción
Elija los microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para maximizar el volumen inyección al analizar muestras de < 2 ml. Con unas dimensiones exteriores de 12 x 32 mm, estos microviales de vidrio transparente y ámbar tienen un fondo interior en forma de V que permite un volumen total utilizable relativamente alto y un volumen residual de 4 lµl. Se trata de un vial de rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
- Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilice tapones a presión y septos de 9 mm o los tapones de rosca y septos de 11 mm para sellar este vial
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
11 mm | |
Fondo en V interior | |
1,5 mL | |
32 mm | |
Vial a presión de vidrio de alta recuperación, nivel 3 | |
1,2 mL |
5000/paq. | |
1 μL | |
SureSTART nivel 3 | |
Tapón a presión | |
Certificación de especificación | |
Sí |