Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados para HPLC y GC SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
60.15€ - 103.02€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Incluye | 100 viales y tapones |
Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Código de producto | Marca | Material | Tipo de tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo de tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17383933
|
Thermo Scientific™
6PCK575W |
Vidrio ámbar | Rosca (AVCS™), nivel 3 | Silicona blanca/PTFE rojo |
61.26€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17393933
|
Thermo Scientific™
6PCK576W |
Vidrio ámbar | Rosca (AVCS™), nivel 3 | Silicona blanca/PTFE azul; precortado |
65.72€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17303943
|
Thermo Scientific™
6PCK578W |
Vidrio transparente | Rosca (AVCS™), nivel 3 | Silicona blanca/PTFE rojo |
60.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17313943
|
Thermo Scientific™
6PCK593W |
Vidrio transparente | Rosca (AVCS™), nivel 3 | Silicona blanca/PTFE azul; precortado |
64.61€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17323943
|
Thermo Scientific™
6PCK76W |
Vidrio ámbar | Rosca, nivel 3 | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido |
74.62€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17333943
|
Thermo Scientific™
6PCK93W |
Vidrio transparente | Rosca, nivel 3 | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido |
73.51€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17855194
|
Thermo Scientific™
6PCK176W |
Amber Glass | Screw Cap, Open Top | White Silicone/Red PTFE; Pre-slit, Bonded |
99.96€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17825194
|
Thermo Scientific™
6PCK193W |
Clear Glass | Screw Cap, Open Top | White Silicone/Red PTFE; Pre-slit, Bonded |
103.02€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Certificado para HPLC y GC (solo kits)
Para análisis cromatográficos
• Probado y certificado para hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento.
• Probado y certificado con GC/FIS LC/UV para garantizar que no hay agentes residuales de fabricación presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados.
• Se proporciona un certificado con cada kit.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Especificaciones
6 mm | |
100 viales y tapones | |
SureSTART nivel 3 | |
Polipropileno | |
1 mm | |
Kit de viales y tapones con certificación para HPLC y GC, nivel 3 | |
Sí |
12 mm | |
9mm | |
2 mL | |
32 mm | |
Certificación para HPLC y GC | |
9mm | |
9mm |