Learn More
Thermo Scientific™ Capsulador manual SureSTART™ para viales para capsular de 20 mm, nivel 3
Utilice los capsuladores de viales manuales SureSTART™ de nivel 3 para viales para encapsular de 20 mm, garantizando que los tapones de rosca se sellen de forma fiable cada vez.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-CR20SS
614.01 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los capsuladores de viales manuales SureSTART™ de nivel 3 para viales para encapsular de 20 mm, garantizando que los tapones de rosca se sellen de forma fiable cada vez.
Utilice nuestros tapones de nivel 1 de rendimiento con viales para capsular que tengan una abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro, para obtener un rendimiento óptimo de sus análisis de cromatografía diarios.
Los tapones de 20 mm SureSTART de nivel 1 están fabricados con caucho bromobutilo de baja permeabilidad, lo que los convierte en adecuados para el análisis de gases a baja temperatura y el almacenamiento de gases de baja volatilidad.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Capsulador manual | |
Viales de encapsular de 20 mm | |
Acero inoxidable | |
SureSTART nivel 3 |