Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Performance Level 2 for high-throughput chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
135.68€ - 158.79€
Especificaciones
Color Azul
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a disolventes
Material Silicona, PTFE
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Precortados N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precortados N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
15152749
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-M120
No 96
135.68€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15162749
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-M122
96
158.79€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Silicona, PTFE
96
8 mm
WebSeal
Sí
Cuadrado
Resistente a disolventes
No estéril
5
HPLC, UHPLC, GC
None
De -80 °C a +121 °C
Placa de 96 pocillos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications