Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Performance Level 3 for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
136.68€ - 158.79€
Especificaciones
Color Azul
Solvent Or Alcohol Resistant Solvent Resistant
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Material Silicona, PTFE
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Precortados Diámetro del enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precortados Diámetro del enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
15192779
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M151
No 5.6 mm
136.68€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15102789
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M152
5.6 mm
158.79€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15112789
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M153
No 6.5 mm
142.71€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15122789
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-M154
6.5 mm
158.79€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Specification Certified
No estéril
5 Mats
WebSeal
De -80 °C a +121 °C
Placas de 96 pocillos con vidrio insertado WebSeal
Solvent Resistant
Silicona, PTFE
96
HPLC, UHPLC, GC
None
Round
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications