Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de PCR en tiempo real SureTect™
Código de producto. 15234101
Click to view available options
Descripción:
PikoReal 24 (placa PCR de 24 pocillos Piko)
Para utilizar con (aplicación):
Ensayos de PCR en tiempo real SureTect
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15234101
Marca: Thermo Scientific™ PT0500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecte microorganismos de forma rápida y exacta en una amplia variedad de muestras medioambientales y alimentarias con el sistema Thermo Scientific™ SureTect™.
Detecte microorganismos de forma rápida y exacta en una amplia variedad de muestras medioambientales y alimentarias con el sistema Thermo Scientific™ SureTect™. Este sistema combina un instrumento de PCR en tiempo real con un software personalizado y componentes de reactivos precargados que, junto con un único protocolo de PCR para una amplia gama de tipos de muestras y microorganismos comunes, agiliza el flujo de trabajo de las pruebas.
El sistema SureTect es una solución exclusiva que combina velocidad y rendimiento en una plataforma económica y fácil de utilizar que le proporciona resultados en los que puede confiar.
  • Obtención rápida de resultados: Tarda menos de 24 horas desde el enriquecimiento de muestras hasta la obtención de resultados
  • Un único paso de enriquecimiento: no es necesario realizar un enriquecimiento secundario ni un segundo cultivo, con lo que se facilita y simplifica el análisis.
  • Ensayo fácil de usar: requiere unos pocos pasos de pipeteo, tubos de lisis precargados y sedimentos de PCR liofilizados, sin necesidad de usar una centrífuga ni una agitadora vorticial para la preparación de las muestras.
  • Protocolo optimizado: Permite el procesamiento de numerosos ensayos en el mismo ciclo, gracias a lo cual se obtiene una eficiencia máxima
  • Tecnología de PCR superior: utiliza ensayos con sondas en tiempo real con una sensibilidad y especificidad incomparables.
  • Software intuitivo y sencillo: Permite una rápida y sencilla configuración de PCR, interpretación automática de los datos y trazabilidad de los resultados
  • Instrumento de pequeñas dimensiones: Se adapta fácilmente a los entornos de laboratorio que disponen de poco espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ± 2 °C
Sensibilidad 1 copia (teórica)
Intervalo dinámico 10 registros
Contenido y almacenamiento PikoReal 24
Altura (métrico) 310 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Fondo (métrico) 230 mm
Intervalo térmico De 4° a 99,9 °C
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de PCR en tiempo real SureTect
Descripción PikoReal 24 (placa PCR de 24 pocillos Piko)
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) > 5 °C/seg
Scan Time for Four Multiplexing Channels < 10 s
Intervalo de temperatura (tapa calentada) De 30 a 110 °C
Intervalo de enfriamiento máximo 4,5 °C/s
Excitación De 475 a 640 nm
Intervalo de detección De 520 a 740 nm
Modos de análisis con software Cuantificación absoluta; cuantificación relativa; análisis de la curva de fusión; discriminación alélica, fusión de alta resolución (HRM)
Control (tapa calentada) Ajuste automático de temperatura y presión
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 10-50 µL
Multiplex Hasta 4 objetivos
Peso 10 kg
Configuraciones de bloques 24 pocillos