Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de PCR en tiempo real SureTect™
Click to view available options
Descripción:
PikoReal 24 (placa PCR de 24 pocillos Piko)
Para utilizar con (aplicación):
Ensayos de PCR en tiempo real SureTect
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Detecte microorganismos de forma rápida y exacta en una amplia variedad de muestras medioambientales y alimentarias con el sistema Thermo Scientific™ SureTect™. Este sistema combina un instrumento de PCR en tiempo real con un software personalizado y componentes de reactivos precargados que, junto con un único protocolo de PCR para una amplia gama de tipos de muestras y microorganismos comunes, agiliza el flujo de trabajo de las pruebas.
El sistema SureTect es una solución exclusiva que combina velocidad y rendimiento en una plataforma económica y fácil de utilizar que le proporciona resultados en los que puede confiar.
- Obtención rápida de resultados: Tarda menos de 24 horas desde el enriquecimiento de muestras hasta la obtención de resultados
- Un único paso de enriquecimiento: no es necesario realizar un enriquecimiento secundario ni un segundo cultivo, con lo que se facilita y simplifica el análisis.
- Ensayo fácil de usar: requiere unos pocos pasos de pipeteo, tubos de lisis precargados y sedimentos de PCR liofilizados, sin necesidad de usar una centrífuga ni una agitadora vorticial para la preparación de las muestras.
- Protocolo optimizado: Permite el procesamiento de numerosos ensayos en el mismo ciclo, gracias a lo cual se obtiene una eficiencia máxima
- Tecnología de PCR superior: utiliza ensayos con sondas en tiempo real con una sensibilidad y especificidad incomparables.
- Software intuitivo y sencillo: Permite una rápida y sencilla configuración de PCR, interpretación automática de los datos y trazabilidad de los resultados
- Instrumento de pequeñas dimensiones: Se adapta fácilmente a los entornos de laboratorio que disponen de poco espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ± 2 °C |
| Sensibilidad | 1 copia (teórica) |
| Intervalo dinámico | 10 registros |
| Contenido y almacenamiento | PikoReal 24 |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Fondo (métrico) | 230 mm |
| Intervalo térmico | De 4° a 99,9 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de PCR en tiempo real SureTect |
| Descripción | PikoReal 24 (placa PCR de 24 pocillos Piko) |
| Mostrar más |