Learn More
3M™ Clean-Trace™ Hisopo de prueba de proteínas de superficie (alérgenos) ALLTEC60
Solución rápida, sencilla y fiable para supervisar la presencia de alérgenos en las superficies para gestionar de forma eficaz la limpieza.
Marca: 3M™ Clean-Trace™ 7000034528
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.48500kg
Descripción
- Detecta tan solo 3 µg de proteína en superficies y en áreas de difícil acceso.
- Proporciona una herramienta para ayudar a evaluar y mejorar el rendimiento higiénico.
- La lectura visual de un cambio de color indica el nivel de limpieza.
- Los resultados en tiempo real permiten una acción correctiva inmediata.
- Validado para una amplia gama de proteínas alergénicas, como huevo, leche, gluten, soja, cacahuete, almendra y trigo sarraceno.
Especificaciones
Higiene de la superficie | |
60/caja |
Seguridad y manipulación
- 3M Clean-Trace Surface Protein (Allergen) Test Swab
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: copper sulphate pentahydrate, sodium hydroxide