Learn More
Thermo Scientific™ Surfact-Amps™ Detergent Sampler
Colección práctica de varias soluciones de detergente Surfact-Amps y otros detergentes útiles seleccionados para métodos de investigación de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 28340
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1481 Chem class : 5.1 Pack group : II
Descripción
El muestreador de detergente Surfact-Amps Thermo Scientific™ es una cómoda colección de varias soluciones de detergente Surfact-Amps Thermo Scientific™ y otros detergentes útiles seleccionados para métodos de investigación de proteínas.
El kit de muestreo es una manera económica de probar qué detergente es más eficaz para un almacenamiento concreto de proteínas o un sistema experimental. Las soluciones de detergente purificado Thermo Scientific Surfact-Amps son soluciones prácticas al 10 % (p/v) de detergentes usados comúnmente que proporcionan una pureza, calidad y estabilidad inigualables para métodos de proteómica y biología molecular. A diferencia de las formulaciones de detergente puro, las soluciones Surfact-Amps al 10 % no son tan viscosas, así que puede alicuotarlas con precisión. Las soluciones de detergente se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantizan su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos. No comience su experimento con detergentes de los que desconozca su fecha de fabricación o pureza. Solo tiene que abrir una ampolla y diluir el contenido en su tampón a la concentración deseada. Tres de los diez detergentes del kit de muestreo se suministran como sólidos (100 mg cada uno) en lugar de soluciones al 10 %.Características destacadas:
Las soluciones de detergente Surfact-Amps son
- Soluciones de detergente precisas al 10 % en agua ultrapura ampulada bajo nitrógeno
- Fácil de dispensar y diluir con precisión para su uso
- Excepcionalmente pura menos de 1,0 μeq/ml de peróxidos y carbonilos
- Muy estable: envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Incluye:
Una ampolla de cada siete soluciones diferentes de detergente y 100 mg cada uno de tres sólidos adicionales de detergente. Brij™, Triton™ y Tween™ son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Especificaciones
Detergente | |
Mediciones | |
Solución de detergente |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C. | |
Surfact-Amps™ | |
10 viales |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.