Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas de seguridad SurGuard™ 3, 21 G, 5,1 cm
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- 3 modos de activación: Pulgar, dedo o superficie dura
- Agarres separados para dedos y pulgares con crestas y superficies antideslizantes
- La cubierta y la aguja se bloquean para la seguridad después de la activación
- Amplia gama de tamaños
- Sensación de inyección firme
- Las agujas más afiladas entre las principales marcas probadas; un 10 % más afiladas que las agujas similares de Becton, Dickinson and Company
- Inyecciones más cómodas para los pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 21 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de seguridad hipodérmica |
| Longitud de la aguja (métrico) | 5,1 cm |
| Estilo de punta de aguja | Sharp |