Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Las fundas para uniones de PTFE eliminan la posibilidad de atascos en las uniones
Marca: Quickfit SH6/23
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Similar a las cabezas de destilación SH4 pero con una toma adicional para aceptar embudo cuentagotas o agitador, etc.
Especificaciones
Claisen Still Head | |
Vidrio de borosilicato | |
19/26 (Condenser), 24/29 (Flask) | |
Socket: 14/23 |