Learn More
Adaptador de cabezal de destilación de Claisen Quickfit™
Las fundas para uniones de PTFE eliminan la posibilidad de atascos en las uniones
Marca: Quickfit SH6/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.Especificaciones
14/23 | |
Used for thermometer, dropping funnel, stirrer | |
Vidrio de borosilicato | |
Claisen still head Adapter |