Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
For use by glassblowers to construct apparatus with SVR™ joints
188.88€ - 1385.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de junta |
---|---|
Longitud global (imperial) | 6,49 in |
Longitud global (métrico) | 165 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™ |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15507750
|
N/A
703-02 |
22,5 mm |
261.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15517750
|
N/A
703-03 |
32 mm |
665.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15527750
|
N/A
703-04 |
44,1 mm |
1385.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10136014
|
SVL
703-02 |
22,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
- Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
Especificaciones
Tubo de junta | |
6,49 in | |
165 mm | |
Para usar con sopladores de vidrio para construir aparatos con juntas SVL™ |