Learn More
Recipiente de reacción encamisado SVL™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Con camisa exterior a través de la cual se puede circular un medio de control de temperatura (temperatura máxima de 200 °C)
- El contenido de la cámara interior se puede evacuar mediante una llave de paso de Torion PTFE
- Cuando se utiliza con una tapa SVL™ y un anillo de sellado recubierto de PTFE, el conjunto no contiene grasa y es resistente a ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para las reacciones controladas por temperatura y para la circulación de agua o aceite, etc. |
| Tipo de producto | Recipiente de reacción encamisado |