missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anillo de sellado SVL™ para unión deslizante

Código de producto. 12571436
Click to view available options
Para utilizar con:
Diámetro externo de 16 mm
Diámetro externo de 22 mm
Tamaño de puerto:
22
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12571436

Marca: SVL 70132

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de sellado SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™.

  • Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química.
  • Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material Silicona
Para utilizar con Diámetro externo de 16 mm
Tamaño de puerto 22
Tipo de producto Junta de estanqueidad
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado