missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes

Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4.0 a 32.8 mm.

Marca:  Quickfit 701-21

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12033133

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
  • Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
  • Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
  • Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm
Cuerpo de vidrio 721-02
Caucho de silicona recubierto de PTFE
Juntas de rótula y uniones deslizantes
15
Junta de estanqueidad
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado