Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Código de producto. p-8005049 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Incluye:
4 cestillos de 85 ml
4 cestillos rectangulares de 100 ml
4 cestillos rectangulares de 250 ml
4 cestillos rectangulares de 500 ml
4 cubos MTP
4 soportes para 2 Falcon-G.™ De 50 ml
8 cestillos de 15 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye unitSize
10258211 A-4-38 4 cestillos de 85 ml 1 PCS
10054271 A-4-44 4 soportes para 2 Falcon-G.™ De 50 ml cada uno
10794563 A-4-81-MTP 4 cubos MTP cada uno
10120052 A-4-81 4 cestillos rectangulares de 500 ml 1 PCS
10282811 A-4-44 4 cestillos rectangulares de 100 ml 1 PCS
10084161 A-8-17 8 cestillos de 15 ml cada uno
10580152 A-4-62 4 cestillos rectangulares de 250 ml 1 PCS
10394792 A-4-62-MTP 4 cubos MTP cada uno
8 options
Código de producto. 10258211
Marca: Eppendorf™ 5702720003
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Los rotores basculantes Eppendorf™ están pensados para utilizarlos con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
  • Admite tubos y placas
  • Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
  • El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
RCF máx. 3.000 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Para utilizar con (equipo) A-4-38
Incluye 4 cestillos de 85 ml
N.º de lugares 4