Learn More
Fisherbrand™ RAS™ Mezcla maestra verde para qPCR
Código de producto. 17806238 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 mL
5 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
Código de producto. Volumen unitSize
17806238 50 mL 50 ml
17816238 1 mL 1 ml
17896228 5 mL 5 ml
3 options
Código de producto. 17806238
Fisherbrand™ RAS™ Green qPCR Master Mix es una mezcla maestra 2X lista para usar diseñada para la amplificación cuantitativa basada en colorantes de dianas de ADN (ADNc y ADNg) mediante PCR en tiempo real.
Las características de Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix incluyen:
  • Amplia compatibilidad con instrumentos y flujos de trabajo Permitir que Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix se utilice con una amplia variedad de instrumentos de PCR en tiempo real y enzimas transcriptasa inversa (RT).
  • Altamente sensible y específico detección de bajo nivel de su objetivo de interés
  • Amplio rango dinámico lineal— medición precisa en seis logaritmos de rango dinámico, lo que permite una detección precisa con muestras de baja y alta concentración 1
Amplia compatibilidad con instrumentos
La mezcla maestra para qPCR Fisherbrand SYBR Green se puede utilizar en modo estándar o de ciclado rápido y es compatible con una amplia variedad de instrumentos de PCR en tiempo real.
Amplia compatibilidad con el flujo de trabajo
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix es compatible con una variedad de enzimas de RT y proporciona flexibilidad para variar las temperaturas de fusión (Tm) de los cebadores, entre 55° C y 65° C.
Alta sensibilidad y especificidad
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix permite la detección de bajo nivel y contiene un mecanismo de inicio en caliente mediado por anticuerpos para mitigar la actividad temprana inespecífica de la polimerasa. Consulte la figura para ver una comparación del rendimiento con otras mezclas maestras líderes.
Amplio intervalo dinámico
La mezcla maestra para la qPCR SYBR Green de Fisherbrand puede producir un rango dinámico de hasta 6 log para el ADNc (véase la figura) y muestra un rango dinámico equivalente o mejor en la detección de varias dianas en comparación con otras mezclas maestras.
Otras características incluyen:
  • Estabilidad de las reacciones preensambladas durante un máximo de 72 horas en una habitación oscura a temperatura ambiente 2
  • Reducir la contaminación por arrastre— uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dUTP incluidos en la mezcla para ayudar a garantizar que los residuos de ADN sobrantes no se vuelvan a amplificar en experimentos posteriores
Notas al pie
1. Consulte la guía del usuario para conocer las recomendaciones específicas de concentración de muestras.
2. La estabilidad previa a la PCR está influenciada no solo por la mezcla maestra, sino también por la diana que se analiza. Para obtener la máxima confianza, los investigadores deben confirmar los perfiles de estabilidad de sus dianas específicas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para el uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento colorante SYBR Green, ADN polimerasa, con un inicio en caliente mediado por anticuerpos, uracilo-ADN glicosilasa termolábil (UDG), colorante ROX (colorante de referencia pasivo), mezcla de dNTP que contiene dUTP/dTTP, componentes de tampón optimizados; Almacenar a -20° C± 10° C en la oscuridad
Método de detección SYBR
Formulario Congelado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR, RT-qPCR de 2 paso, RT-qPCR
Velocidad de reacción Fast o Standard
Etiqueta o tinte SYBR Green, FAM
Tipo de producto Mezcla maestra
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Cuantificación de ADN, Detección microbiana, PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 5000 x 20 μL Reacciones
Volumen 50 mL