Learn More
sim-Difenilcarbazida, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10427000
Marca: Thermo Scientific Acros 158840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-22-7
Fórmula molecular C13H14N4O
Peso molecular (g/mol) 242.28
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sym-Diphenylcarbazide
Punto de fusión 173.0°C to 176.0°C
Color Beige a rosa
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 15,292
Sensibilidad (to chromate) passes test
Índice Merck 15,3352
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sym-Diphenylcarbazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.