Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de aminoácidos Syncronis™
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Marca: Thermo Scientific™ 97705-103030
Descripción
Mejore la uniformidad y fiabilidad de las separaciones de cromatografía líquida (LC) con las columnas para LC de aminoácidos Thermo Scientific™ Syncronis™. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
El sílice con un área de superficie elevada, la cobertura de fase estacionaria densa y la desactivación terminal doble minimizan las interacciones secundarias y garantizan unas separaciones de alta resolución reproducibles.Separaciones altamente reproducibles
- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
Excelente rendimiento en cuatro modos
- La fase de aminopropil funciona bien en los modos de fase reversa, fase normal, intercambio de iones débiles y HILIC
Disponibles en tres tamaños de partículas
- 1,7 μm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
- 3 μm y 5 μm para el análisis por HPLC más tradicional
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Modo mixto | |
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L8 | |
Syncronis | |
4 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.