Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Código de producto. 11574555 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11574555
Marca: Thermo Scientific™ 97105013001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 16 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.