Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Código de producto. 11869292 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11869292 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11819282 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11859282 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11889282 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11899282 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11723037 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 11819292 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11829292 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11839292 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 11859292 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11879292 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 PCS |
| 11889292 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 11899292 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11849292 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 11859272 | 30 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11501184 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11879272 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11889272 | 50 mm | 4,6 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11521184 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11809282 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | cada uno |
| 11564555 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11574555 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11584555 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 13459738 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 13403959 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 13479738 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 13439738 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 13423959 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 13429738 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 13449738 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 13419738 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
Código de producto. 11869292
Marca: Thermo Scientific™ 97105252130
Descripción
Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 320 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Syncronis |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 16 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.