Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Syncronis™ C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 320 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.