Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ C18
Separaciones sólidas con columnas para HPLC preparativas Syncronis C18 con sílice de gran área de superficie y extrema pureza con doble desactivación terminal con inercia hacia compuestos básicos.
229.46€ - 10526.70€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16388636
|
Thermo Scientific™
97105-018823A |
8 mm | 10 mm | Precolumna |
229.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16398636
|
Thermo Scientific™
97105-019023A |
20 mm | 10 mm | Precolumna |
363.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16308646
|
Thermo Scientific™
97105-019323A |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
502.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16318646
|
Thermo Scientific™
97105-019323B |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
502.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16328646
|
Thermo Scientific™
97105-029023A |
20 mm | 20 mm | Precolumna | N/A | ||||
16338646
|
Thermo Scientific™
97105-159070A |
150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1513.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16348646
|
Thermo Scientific™
97105-159270A |
150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
3781.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16358646
|
Thermo Scientific™
97105-159270XL |
150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
6392.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16368646
|
Thermo Scientific™
97105-159370A |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
7949.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16378646
|
Thermo Scientific™
97105-159370XL |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
10526.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16388646
|
Thermo Scientific™
97105-259070A |
250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1886.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16398646
|
Thermo Scientific™
97105-259270A |
250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
4738.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16308656
|
Thermo Scientific™
97105-259270XL |
250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
7350.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Obtenga separaciones de LC repetibles y uniformes para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. Estas columnas para HPLC preparativas tienen sílice de gran área de superficie y extrema pureza con cobertura de fase estacionaria densa para minimizar las interacciones secundarias y garantizar separaciones sólidas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Las columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Separaciones altamente reproducibles
- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad garantiza un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Resolución y sensibilidad mejoradas
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Doble desactivación terminal para una mayor cobertura de superficie.
- Selectividad C18 (USP L1).
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Spécification
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
16% | |
Sí |
De 2 a 9 | |
320 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.