Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Syncronis™ C8
Utilice la columna C8 para separaciones de fase reversa de interacciones hidrófobas.
313.00€ - 1064.43€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 320 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L7 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11859302
|
Thermo Scientific™
97205-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11829312
|
Thermo Scientific™
97205-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11849312
|
Thermo Scientific™
97205-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11869312
|
Thermo Scientific™
97205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
864.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11879312
|
Thermo Scientific™
97205-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11899312
|
Thermo Scientific™
97205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11809322
|
Thermo Scientific™
97205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
909.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11829322
|
Thermo Scientific™
97205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1064.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11839322
|
Thermo Scientific™
97205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
960.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11849322
|
Thermo Scientific™
97205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
964.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11514585
|
Thermo Scientific™
97205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
518.43€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11504585
|
Thermo Scientific™
97205-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11594575
|
Thermo Scientific™
97205-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
13493959
|
Thermo Scientific™
97203-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1006.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13483959
|
Thermo Scientific™
97203-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1006.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13473959
|
Thermo Scientific™
97203-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11849302
|
Thermo Scientific™
97202-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11511184
|
Thermo Scientific™
97202-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11591174
|
Thermo Scientific™
97202-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1044.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Mejore la uniformidad y la fiabilidad de las separaciones de cromatografía líquida (LC) con las columnas para LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta eficiencia. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos un rápido desarrollo de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad, donde se requiere menos retención que cuando se usa una columna C18.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
- 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L7 | |
10% | |
Sí |
100 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.