Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ HILIC
Maximice la reproducibilidad de cromatografía de líquidos y la productividad del laboratorio utilizando las columnas LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC.
Marca: Thermo Scientific™ 97505-104630
Descripción
Garantice separaciones uniformes y predecibles de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC de HILIC Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad alternativa a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Las fases móviles altamente orgánicas utilizadas con las fases de HILIC Syncronis facilitan una desolvatación eficaz en la detección de ESI-MS y una sensibilidad mejorada.
Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos
- Sin necesidad de par iónico ni derivatización
- La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS
- 1,7 μm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
- 3 μm y 5 μm para el análisis por HPLC más tradicional
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Syncronis | |
5 % | |
HILIC |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
Zwitterión | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
HILIC | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.