Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Obtenga una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para HPLC preparativas Syncronis HILIC que son problemáticas al utilizar columnas de fase reversa.
Marca: Thermo Scientific™ 97505-029023A
Descripción
Mantenga separaciones uniformes y predecibles para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC para analitos polares e hidrófilos. La sílice de gran área de superficie y extrema pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria de zwitterión da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad opcional a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad alternativa
- La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos.
- Sin necesidad de par iónico ni derivatización.
- Sensibilidad mejorada con detección por MS.
- La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Precolumna | |
La precolumna requiere el uso de un soporte de precolumnas preparativas, 889-020 | |
4300 psi (295 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
Ninguno | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
HILIC | |
HILIC |
20 mm | |
20 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Zwitterión | |
5 % | |
No |