Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con fenil Syncronis™
Utilice esta columna de gran área de superficie para separaciones de compuestos aromáticos.
Marca: Thermo Scientific™ 97902-102130
Descripción
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía líquida (LC) de compuestos aromáticos utilizando las columnas LC de fenilo Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice con un área de superficie elevada, la cobertura de fase estacionaria densa y la desactivación terminal doble minimizan las interacciones secundarias y ofrecen unas separaciones de alta resolución reproducibles. La fase aromática adherida al fenil ofrece selectividad alternativa a las columnas C18 y es especialmente útil para una retención optimizada de analitos aromáticos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles- La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
- Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
- Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
- Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
- Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
- Proceso de relleno automatizado mejorado
- Mayor retención de compuestos aromáticos
- 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
De 2 a 8 | |
320 m²/g | |
L11 | |
Syncronis | |
11 % | |
Sí |
2,1 mm | |
100 mm | |
1,7 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Fenilo (Ph) | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.