Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con fenil Syncronis™
Código de producto. 11849412 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11849412 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11899402 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11869412 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11879412 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11819422 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11534675 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11514675 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
13433979 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13423979 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11809402 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11879392 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11 options
Código de producto. 11849412
Marca: Thermo Scientific™ 97905152130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice esta columna de gran área de superficie para separaciones de compuestos aromáticos.
Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía líquida (LC) de compuestos aromáticos utilizando las columnas LC de fenilo Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice con un área de superficie elevada, la cobertura de fase estacionaria densa y la desactivación terminal doble minimizan las interacciones secundarias y ofrecen unas separaciones de alta resolución reproducibles. La fase aromática adherida al fenil ofrece selectividad alternativa a las columnas C18 y es especialmente útil para una retención optimizada de analitos aromáticos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Selectividad alternativa
  • Mayor retención de compuestos aromáticos
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 μm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 μm y 5 μm para análisis HPLC más tradicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.