Learn More
Agilent BioTek Lector multimodo Synergy LX
El lector multimodo Bio Tek Instruments Synergy LX es fácil de utilizar y de bajo coste, y aborda los ensayos basados en microplaca de criterio de valoración más comunes.
Marca: Agilent BioTek SLXATS-SN
14596.75 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 19.00000kg
Descripción
The BioTek Synergy LX multi-mode reader automates many common microplate assays. The high-quality optic design ensures excellent data in absorbance, fluorescence, and luminescence detection modes. This affordable system is ideal for many common assays including nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford, and cell viability
The data display, output to a USB flash drive, printer, or Gen5 software make Synergy LX a versatile assay workstation. The large touch screen user interface and onboard software simplify programming and save time in operation of microplate and microvolume assays.
Certifications
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Servicio Técnico
12 meses
Especificaciones
de 200 nm a 900 nm | |
Con marcado CE y TUV, cumple con RoHS | |
38,1 cm | |
96 pocillos: 24 segundos, 384 pocillos: 76 segundos | |
Monocromador | |
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y viabilidad celular | |
50/60 Hz | |
< 1 % de 0 a 2,5 D.E. | |
SLXATS | |
Fuente de alimentación externa de 24 V CC compatible con 100/240 V CA a 50/60 Hz, consumo máximo de 60 W | |
Fluoresence Intensity: Fluorescein 2 pM; Luminesence: 10 amol ATP | |
Inglés | |
Fuente de alimentación externa de 24 V CC compatible con 100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Lámpara flash de xenón |
Precisión de longitud de onda de ±2 nm | |
Monocromador de ≤5 nm | |
15 in | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
Monochromator Bandpass | |
15 in | |
38,1 cm | |
Software integrado Gen5 | |
Multi-mode Microplate Reader | |
0,001 DE | |
1) Puerto USB 2.0 para el control del ordenador 2) Puertos USB 2.0 para la conexión de la impresora y la unidad USB (solo configuraciones con pantalla táctil) | |
12 meses | |
27 lb | |
15 in | |
Absorbancia UV-Vis, pantalla táctil, PMT | |
Criterio de valoración (software integrado), criterio de valoración, cinético, exploración de área, exploración espectral de absorbancia (bajo control de Gen5), Kinetric, Area Scanning, Absorbance Spectal Scanning |