Learn More
Invitrogen™ Bloque sintético (10X)
Click to view available options
Cantidad:
1 botella, 75 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Invitrogen's 10X Synthetic Block is a concentrated polymer-based protein-free blocking agent. This easy to use blocking agent has been optimized for use with Invitrogen's ProtoArray Human Protein Microarrays and results in optimal assay performance and signal-to-background ratio. Sufficient reagent for processing 10 arrays.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque sintético (10X), 75 ml, 1 frasco, reactivo de supresión bloqueante/fondo, temperatura ambiente, reactivo suficiente para 10 matrices de procesamiento, para ensayos y análisis de proteínas |
| Tipo de producto | Bloque sintético |
| Cantidad | 1 botella, 75 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo y análisis de proteínas |
| Contenido del kit | 75 ml de agente bloqueante 10X |
| Concentración | 10 X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de empaquetado | Bottle |
| Dilución | 10X |
| Intervalo de pH | 6,9 sin diluir, 7,44 diluido 1:10 |
| Mostrar más |