Learn More
PURUS™ Papel sintético para salas limpias
Tienda Purus Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
Peso (métrico):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Cantidad:
250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
250 hojas/paq., 5 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 250
paquete de 5
Descripción
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia al calor para mejorar la eficacia de la impresión y las copias
- La tecnología patentada de unión produce niveles muy bajos de partículas, residuos no volátiles e iones extraíbles.
- La exclusiva tecnología de corte de precisión garantiza unas dimensiones y una limpieza uniformes
- Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
- Reciclable
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sintético |
| Con renglones | No |
| Color | Verde |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000 |
| Papel normal | Sí |
| Tipo de producto | Papel para salas limpias |
| Cantidad | 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja |
| Tamaño | A4 |
| Mostrar más |