Learn More
PURUS™ Papel sintético para salas limpias
Product Code. 15783579 Shop All Purus Products
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
Peso (métrico):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Cantidad:
250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
250 hojas/paq., 5 paquetes/caja
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 250
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15783579
Brand: PURUS™ LCIW 2025C4
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Papel para salas limpias que destaca por su resistencia a la tracción. Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias, el papel PURUS™ para salas limpias proporciona una excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóner; además es reciclable.
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia al calor para mejorar la eficacia de la impresión y las copias
  • La tecnología patentada de unión produce niveles muy bajos de partículas, residuos no volátiles e iones extraíbles.
  • La exclusiva tecnología de corte de precisión garantiza unas dimensiones y una limpieza uniformes
  • Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
  • Reciclable
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (Clase 10 a Clase 1000)
Specifications
Material Sintético
Color Blanco
Descripción Papel para salas limpias, 4 orificios perforados
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000
Papel normal Sí
Tipo de producto Papel para salas limpias
Cantidad 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
Tamaño A4
Peso (métrico) 100 gsm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.