Learn More
Socorex™ Jeringas de vidrio Dosys™
Description
- Fabricadas de vidrio de borosilicato.
- Resistencia superior a sustancias químicas, el calor y los golpes.
- Alternativa de bajo costo a las jeringas de plástico desechables.
- Émbolo y cilindro con mecánica de precisión.
- Excelente ajuste y estanqueidad al líquido (no estancos al gas).
- Graduaciones permanentes de alta visibilidad.
- Boquillas Luer de vidrio y Luer de metal disponibles.
- Se puede esterilizar hasta 160 °C.
- Muy fácil de desmontar y limpiar.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio, Vidrio (cuerpo), Vidrio (émbolo), Metal (punta) |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Cantidad | 3/paq. |
| Volumen (métrico) | 0,5 A 2 mL |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |